Triéthanolamine chlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15678.0B A15678.0I A15678.30
A15678.0BEA 173 EUR InStock
A15678.0B A15678.0I A15678.30
Triéthanolamine chlorhydrate ≥99%
Triéthanolamine chlorhydrate
Purity: 99+% CAS No.: 637-39-8 Molecular Formula: C6H15NO3.HCl Formula Weight: 185.65 Melting Point: 177-179° Beilstein Reference: 3909940 Merck Reference: 14,9665 MDL No.: MFCD00012596
Formule: C₆H₁₆ClNO₃
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012596
Numéro CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2
Merck Index: 14,9665
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité