L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chloroformiate de benzyle 95% Stabilised
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: CBZ-Cl (Z-Cl)
Stabilization: Na2CO3
A15682.30 A15682.18 A15682.0B
A15682.30EA 122 EUR InStock
A15682.30 A15682.18 A15682.0B
Chloroformiate de benzyle 95% Stabilised
Chloroformiate de benzyle
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95% CAS No.: 501-53-1 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Acrid Melting Point: -20° Boiling Point: 178-180° Merck Reference: 14,1801 UN No.: 1739 MDL No.: MFCD00000640
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Point d'ébullition: 178…180 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.195
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
ONU: 1739
ADR: 8 I
Merck Index: 14,1801
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité