Chlorure d'acetamidinium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16091.36 A16091.14 A16091.22
A16091.36EA 166 EUR InStock
A16091.36 A16091.14 A16091.22
Chlorure d'acetamidinium ≥97%
Chlorure d'acetamidinium
Purity: 97% CAS No.: 124-42-5 Molecular Formula: C2H6N2.HCl Formula Weight: 94.54 Melting Point: 168-175° Beilstein Reference: 3591762 Merck Reference: 14,44 MDL No.: MFCD00013016
Formule: C₂H₇ClN₂
Point de fusion: 168…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013016
Numéro CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Merck Index: 14,44
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité