N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
A16901.22 A16901.06 A16901.14
A16901.22EA 1180 EUR InStock
A16901.22 A16901.06 A16901.14
N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami 97%
N,N'-Diméthylpropane-1,3-diami
Purity: 97% CAS No.: 111-33-1 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 32°(90°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 143-146° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008292
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 143…146 °C
Densité: 0.817
Point d'éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008292
Numéro CAS: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité