5,5-Diphénylhydantoïne ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17013.14 A17013.22 A17013.36
A17013.14EA 26.1 EUR InStock
A17013.14 A17013.22 A17013.36
5,5-Diphénylhydantoïne ≥99%
5,5-Diphenylhydantoin
Purity: 99% CAS No.: 57-41-0 Molecular Formula: C15H12N2O2 Formula Weight: 252.27 Melting Point: 293-298° Beilstein Reference: 384532 Merck Reference: 14,7322 MDL No.: MFCD00005264
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,27 g/mol
Point de fusion: 293…298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005264
Numéro CAS: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Merck Index: 14,7322
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité