4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17081.06 A17081.14
A17081.06EA 49.8 EUR InStock
A17081.06 A17081.14
4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-08-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 97-100° MDL No.: MFCD00126498
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126498
Numéro CAS: 31680-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité