Benzoylferrocène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17685.06 A17685.14 A17685.03
A17685.06EA 80 EUR InStock
A17685.06 A17685.14 A17685.03
Benzoylferrocène ≥98%
Benzoylferrocène
Purity: 98% CAS No.: 1272-44-2 Molecular Formula: C17H14FeO Formula Weight: 290.14 Melting Point: 106-109° MDL No.: MFCD00001431
Formule: C₁₂H₁₂FeO
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001431
Numéro CAS: 1272-44-2
EINECS: 215-054-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité