Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure éthylphosphonique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

A17869.06EA 47.5 EUR InStock
A17869.06
Dichlorure éthylphosphonique ≥98%
Dichlorure éthylphosphonique


Formule: C₂H₅Cl₂OP
MW: 146,94 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (12 mmHg)
Densité: 1,376
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002073
Numéro CAS: 1066-50-8
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité