Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19030.03 A19030.06 A19030.14
A19030.03EA 33.7 EUR InStock
A19030.03 A19030.06 A19030.14
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique ≥98%
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Purity: 98% CAS No.: 56613-80-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 2935848
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité