Anthrone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19118.36EA 663 EUR InStock
A19118.36 A19118.14 A19118.22 ABCRAB125414.0025
Anthrone 96%
Anthrone
In organic synthesis, in Colourimetric determination of sugar in body fluids and of animal starch in liver tissue
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Point de fusion: 153…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité