Phénylmalonate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20234.30EA 58.3 EUR InStock
B20234.30
Phénylmalonate de diéthyle ≥98%
Phénylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,27 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1,096
Point d'éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009144
Numéro CAS: 83-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité