4'-Formylacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide
B20430.06 B20430.14 B20430.22
B20430.06EA 49 EUR InStock
B20430.06 B20430.14 B20430.22
4'-Formylacétanilide ≥98%
4-Acetamidobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 122-85-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00003380
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003380
Numéro CAS: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité