Acid'éthylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22559.03 B22559.06 B22559.14
B22559.03EA 42.3 EUR InStock
B22559.03 B22559.06 B22559.14
Acid'éthylphosphonique ≥98%
Acid'éthylphosphonique
Purity: 98+% CAS No.: 6779-09-5 Molecular Formula: C2H7O3P Formula Weight: 110.06 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 1743032 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002141
Formule: C₂H₇O₃P
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002141
Numéro CAS: 6779-09-5
EINECS: 229-839-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité