Benzene-1,3-disulfonate de disodium ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22811.36EA 146 EUR InStock
B22811.36 B22811.14 B22811.22
Benzene-1,3-disulfonate de disodium ≥94%
Benzene-1,3-disulfonate de disodium
Formule: C₆H₄Na₂O₆S₂
MW: 282,21 g/mol
Densité: 1,124
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007492
Numéro CAS: 831-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité