Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22873.22EA 140 EUR InStock
B22873.22 B22873.14
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium) ≥97%
Dichlorure de 2,2'-dithiodi(éthylammonium)
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
Formule: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MW: 225,20 g/mol
Point de fusion: 217…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012905
Numéro CAS: 56-17-7
Merck Index: 14,2776
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité