Benzylmalonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22890.14 B22890.22
B22890.14EA 37.9 EUR InStock
B22890.14 B22890.22
Benzylmalonate de diéthyle ≥97%
Benzylmalonate de diéthyle
Purity: 97% CAS No.: 607-81-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 162-163°/10mm Beilstein Reference: 615793 MDL No.: MFCD00009166
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (10 mmHg)
Densité: 1.069
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009166
Numéro CAS: 607-81-8
EINECS: 210-142-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité