Acide phénylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22939.22EA 55.7 EUR InStock
B22939.22
Acide phénylphosphonique ≥98%
Acide phénylphosphonique
Formule: C₆H₇O₃P
MW: 158,09 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002136
Numéro CAS: 1571-33-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité