Chlorure de 2-hydroxyiminométhyl-1-méthylpyridinium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23890.14EA 132 EUR InStock
B23890.14 B23890.06
Chlorure de 2-hydroxyiminométhyl-1-méthylpyridinium ≥97%
Chlorure de 2-hydroxyiminométhyl-1-méthylpyridinium
Formule: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,61 g/mol
Point de fusion: ∼ 223 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011981
Numéro CAS: 51-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité