1,5,5-Triméthylhydantoïne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24188.22EA 727 EUR InStock
B24188.22 B24188.14 B24188.06
1,5,5-Triméthylhydantoïne ≥98%
1,5,5-Triméthylhydantoïne
Formule: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040439
Numéro CAS: 6851-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité