N,N-Diméthylthioformamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24529.06 B24529.14 B24529.22
B24529.06EA 40.7 EUR InStock
B24529.06 B24529.14 B24529.22
N,N-Diméthylthioformamide ≥97%
N,N-Diméthylthioformamide
Purity: 97% CAS No.: 758-16-7 Molecular Formula: C3H7NS Formula Weight: 89.15 Boiling Point: 58-60°/1mm MDL No.: MFCD00004943
Formule: C₃H₇NS
MW: 89,16 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C (1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004943
Numéro CAS: 758-16-7
EINECS: 212-060-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité