Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
B24696.0E B24696.22 B24696.36
B24696.0EEA 210 EUR InStock
B24696.0E B24696.22 B24696.36
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium ≥98%
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Purity: 98+% CAS No.: 2582-30-1 Molecular Formula: CH6N4.H2CO3 Formula Weight: 136.11 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 3569869 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012949
Formule: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 170 °C (dec.)
Densité: 1.600
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012949
Numéro CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité