Benzylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24945.14 B24945.22
B24945.14EA 35.3 EUR InStock
B24945.14 B24945.22
Benzylurée ≥98%
Benzylurée
Purity: 98% CAS No.: 538-32-9 Molecular Formula: C6H5CH2NHCONH2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 146-151° Beilstein Reference: 2208083 Merck Reference: 14,1147 MDL No.: MFCD00007951
Formule: C₈H₁₀N₂O
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007951
Numéro CAS: 538-32-9
EINECS: 208-689-1
Merck Index: 14,1147
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité