4-Aminonicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25324.03EA 66.8 EUR InStock
B25324.03 B25324.06
4-Aminonicotinate de méthyle 98%
4-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955996
Numéro CAS: 16135-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité