(±)-4-Fluorostyrene oxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26600.06EA 112 EUR InStock
H26600.06 H26600.14
(±)-4-Fluorostyrene oxide ≥98%
(±)-4-Fluorostyrene oxide
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (14 mmHg)
Densité: 1,167
Point d'éclair: 77 °C (171 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043994
Numéro CAS: 18511-62-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité