2,6-Dichloro-4-nitropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27131.06EA 132 EUR InStock
H27131.06 H27131.03
2,6-Dichloro-4-nitropyridine ≥97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05670545
Numéro CAS: 25194-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité