Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27756.MDEA 154 EUR InStock
H27756.MD H27756.06 H27756.03
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique 95%
Acide 5-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798243
Numéro CAS: 872041-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité