Acide 3-aminoisonicotinique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28714.06EA 787 EUR InStock
H28714.06 H28714.MD H28714.03
Acide 3-aminoisonicotinique 95%
Acide 3-aminoisonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137840
Numéro CAS: 7579-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité