Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
H31861.03 H31861.09
H31861.03EA 51.4 EUR InStock
H31861.03 H31861.09
Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique 95%
Acide 6-amino-2-pyridinecarboxylique
Purity: 95% CAS No.: 23628-31-1 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00233711
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: ∼ 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233711
Numéro CAS: 23628-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité