Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32301.03EA 58.3 EUR InStock
H32301.03 H32301.09
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥94%
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191400
Numéro CAS: 5470-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité