4-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H34424.03EA 216 EUR InStock
H34424.03 H34424.MD
4-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥97%
4-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04065805
Numéro CAS: 62150-45-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité