2-Bromonicotinate d'éthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-bromonicotinate
H52335.MD H52335.03
H52335.MDEA 103 EUR InStock
H52335.MD H52335.03
2-Bromonicotinate d'éthyle 96%
2-Bromonicotinate d'éthyle
Purity: 96% CAS No.: 53087-78-8 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 MDL No.: MFCD04113825
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506200
Numéro CAS: 53087-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité