Acide 5-chloro-2-pyridinemétaborique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52515.MDEA 72.4 EUR InStock
H52515.MD H52515.03
Acide 5-chloro-2-pyridinemétaborique 95%
Acide 5-chloro-2-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368862
Numéro CAS: 652148-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité