(Triisopropylsilyl)acetylene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethynyltriisopropylsilane
H53405.06 H53405.14
H53405.06EA 109 EUR InStock
H53405.06 H53405.14
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥97%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Purity: 97% CAS No.: 89343-06-6 Molecular Formula: C11H22Si Formula Weight: 182.38 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4527 Boiling Point: 50-52°/0.6mm Beilstein Reference: 3536241 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00075452
Formule: C₁₁H₂₂Si
MW: 182,38 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (0.6 mmHg)
Densité: 0.813
Point d'éclair: 56 °C (133 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075452
Numéro CAS: 89343-06-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité