(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53494.03 H53494.06 H53494.14
H53494.03EA 79 EUR InStock
H53494.03 H53494.06 H53494.14
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥98%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Purity: 98% CAS No.: 86318-61-8 Molecular Formula: C8H16Si Formula Weight: 140.30 Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.451 Boiling Point: 130° Beilstein Reference: 1921466 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00191877
Formule: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Densité: 0.751
Point d'éclair: 6 °C (43 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191877
Numéro CAS: 86318-61-8
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité