N-tert-Butylbenzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
L01146.14 L01146.22
L01146.14EA 66.8 EUR InStock
L01146.14 L01146.22
N-tert-Butylbenzylamine 96%
N-tert-Butylbenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 3378-72-1 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.27 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -30° to -25° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 507464 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008798
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 218…220 °C
Point de fusion: –30 °C…–25 °C
Densité: 0.899
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008798
Numéro CAS: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité