1,1-Diméthoxyéthyl(diméthyl)amine tech. 90% stabilisé, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec methanol 5-10%
L01642.06EA 57.9 EUR InStock
L01642.06 L01642.14
1,1-Diméthoxyéthyl(diméthyl)amine tech. 90% stabilisé, grade technique
1,1-Diméthoxyéthyl(diméthyl)amine
Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Densité: 0,911
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008476
Numéro CAS: 18871-66-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité