3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
L02161.06 L02161.14
L02161.06EA 76.2 EUR InStock
L02161.06 L02161.14
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol 96%
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
Purity: 96% CAS No.: 2615-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH Formula Weight: 282.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 216-217°/4mm Beilstein Reference: 1638281 MDL No.: MFCD00002877
Formule: C₁₂H₂₆O₇
MW: 282,33 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 5…7 °C
Densité: 1.123
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002877
Numéro CAS: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité