Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β,β-Styrenedicarbonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L02426.14EA 143 EUR InStock
L02426.14
β,β-Styrenedicarbonitrile ≥98%
β,β-Styrenedicarbonitrile


Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0,6 mmHg)
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001855
Numéro CAS: 2700-22-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité