1-Butyl-2-urée 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: n-Butylurea
L02854.22 L02854.36
L02854.22EA 173 EUR InStock
L02854.22 L02854.36
1-Butyl-2-urée 96%
1-Butyl-2-urée
Purity: 96% CAS No.: 592-31-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1744775
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007956
Numéro CAS: 592-31-4
EINECS: 209-748-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité