Dichloro(diéthyl)silane 94%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03239.09 L03239.18
L03239.09EA 42.3 EUR InStock
L03239.09 L03239.18
Dichloro(diéthyl)silane 94%, tiges
Dichloro(diéthyl)silane
Purity: 94% CAS No.: 1719-53-5 Molecular Formula: C4H10Cl2Si Formula Weight: 157.12 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Acrid Melting Point: -97° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 605313 UN No.: 1767 MDL No.: MFCD00000493
Formule: C₄H₁₀Cl₂Si
Point d'ébullition: 129…131 °C
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.055
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000493
Numéro CAS: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
ONU: 1767
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité