3-Méthyl-4-phénylpyrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07250.03 L07250.06
L07250.03EA 101 EUR InStock
L07250.03 L07250.06
3-Méthyl-4-phénylpyrazole ≥98%
3-Méthyl-4-phénylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 13788-84-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 3330
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051752
Numéro CAS: 13788-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité