Octyloxiranne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07289.14EA 122 EUR InStock
L07289.14 L07289.06
Octyloxiranne ≥97%
Octyloxiranne
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 92…93 °C (14 mmHg)
Densité: 0,840
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005158
Numéro CAS: 2404-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité