Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07489.06 L07489.03
L07489.06EA 130 EUR InStock
L07489.06 L07489.03
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Acide 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 874-24-8 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 118954
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 214 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006294
Numéro CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité