N,N-Diisopropylformamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08857.14EA 145 EUR InStock
L08857.14 L08857.06
N,N-Diisopropylformamide ≥98%
N,N-Diisopropylformamide
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Point d'ébullition: 195…196 °C
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 0,889
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008867
Numéro CAS: 2700-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité