Benzylthiourée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-2-thiourea, N-Benzylthiourea
L09400.14 L09400.06 L09400.22
L09400.14EA 103 EUR InStock
L09400.14 L09400.06 L09400.22
Benzylthiourée ≥98%
Benzylthiourée
Purity: 98% CAS No.: 621-83-0 Molecular Formula: C8H10N2S Formula Weight: 166.25 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 972372 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041370
Formule: C₈H₁₀N₂S
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041370
Numéro CAS: 621-83-0
EINECS: 210-709-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité