Cyclohexènecarbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10284.09 L10284.04
L10284.09EA 200 EUR InStock
L10284.09 L10284.04
Cyclohexènecarbonitrile ≥98%
Cyclohexènecarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1855-63-6 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 85-88°/17mm Beilstein Reference: 385837 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013772
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 85…88 °C (17 mmHg)
Densité: 0.947
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013772
Numéro CAS: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité