Chlorure d'acryloyle 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
L10363.18 L10363.09 L10363.30
L10363.18EA 78.4 EUR InStock
L10363.18 L10363.09 L10363.30
Chlorure d'acryloyle 96% stabilisé
Acryloyl chloride
Stabilized with 400 ppm phenothiazine
Purity: 96% CAS No.: 814-68-6 Molecular Formula: C3H3ClO Formula Weight: 90.51 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: -4°(24°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Acrid Boiling Point: 74-76° Beilstein Reference: 635744 UN No.: 3383 MDL No.: MFCD00000731
Formule: C₃H₃ClO
Point d'ébullition: 74…76 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: –4 °C (24 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000731
Numéro CAS: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
ONU: 3383
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité