6-Méthylnicotinate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12276.06EA 135 EUR InStock
L12276.06 L12276.14 L12276.03
6-Méthylnicotinate de méthyle ≥97%
6-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 31…36 °C
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006340
Numéro CAS: 5470-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité