4-Méthyl-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13454.03 L13454.06 L13454.14
L13454.03EA 37.7 EUR InStock
L13454.03 L13454.06 L13454.14
4-Méthyl-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
4-Méthyl-3-nitrobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-07-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 1637706 MDL No.: MFCD00017011
Formule: C₈H₇NO₃
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017011
Numéro CAS: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité