5-Méthylnicotinate de méthyle ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16371.03EA 55.2 EUR InStock
L16371.03 L16371.06
5-Méthylnicotinate de méthyle ≥94%
5-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075739
Numéro CAS: 29681-45-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité